Läs mer
Isonicotinamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isonicotinamide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,(H2,7,9) |
| Formel vikt | 122.048 |
| Procent renhet | >95% |