missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Isonicotinic Acid-d4, TRC

Produktkod. 30180111
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180111 25 mg
30180127 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30180111 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI82176225MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 53907-55-4
Molekylformel C6 D4 H N O2
Molekylvikt (g/mol) 127.1341
Synonym 4-Pyridine-2,3,5,6-d4-carboxylic acid (9CI), Isonicotinic-d4 Acid, Isonicotinic-D4 Acid, Pyridine-4-carboxylic acid-d4, Isonicotinic acid-d4
IUPAC-namn 2,3,5,6-tetradeuteriopyridine-4-carboxylic acid
LEDER [2H]c1nc([2H])c([2H])c(C(=O)O)c1[2H]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Isonicotinic Acid-d4
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-1-3-7-4-2-5/h1-4H,(H,8,9)/i1D,2D,3D,4D
Formel vikt 127.0571
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.