missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Isonicotinic Acid-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isonicotinic Acid-d4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-1-3-7-4-2-5/h1-4H,(H,8,9)/i1D,2D,3D,4D |
| Formel vikt | 127.0571 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?