Läs mer
Isonicotinsyra, TRC
Produktkod. 30397301
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30397301 5 g
1 options
Produktkod. 30397301 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI8217605G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridine-4-carboxylic Acid (Isonicotinic Acid)
CAS 55-22-1
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C6 H5 N O2
Kvantitet 5 g
Synonym Pyridine-4-carboxylic Acid, Nicotinic Acid Imp. E (EP), Isonicotinic Acid, Pyridine-4-carboxylic Acid, Nicotinic Acid Imp. E (EP), Isonicotinic Acid, Isoniazid Impurity A, Nicotinic Acid Impurity E
InChI formel InChI=1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-1-3-7-4-2-5/h1-4H,(H,8,9)
LEDER OC(=O)c1ccncc1
IUPAC-namn Pyridin-4-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 123.11
Formel vikt 123.032