Läs mer
Isonikotinsyraanhydrid, 90 %, resten pikolinsyra och nikotinsyraanhydrid, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10287060 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10287060 5 g Glasflaska 5g
1 options
Produktkod. 10287060 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 250280050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7082-71-5 | C12H8N2O3 | 228.2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isonicotinic anhydride
Namnnotering 90%
CAS 7082-71-5
Smältpunkt 133°C
Färg Beige-brun till vit
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C12H8N2O3
MDL-nummer MFCD00062784
Kvantitet 5 g
Synonym isonicotinic anhydride, isonictinic anhydride, acmc-1bcxw, isonicotinic acid anhydride, bis 4-pyridinecarboxylic anhydride, 4-pyridinecarboxylicacid, anhydride with 4-pyridinecarboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid anhydride; pyridine-4-carboxylic acid anhydride
Löslighetsinformation Solubility in water: 5g/L (20°C). Other solubilities: hydrolysis in water
InChI-nyckel ORBIGZZHMAJXAZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CN=CC=C1C(=O)OC(=O)C2=CC=NC=C2
IUPAC-namn pyridin-4-karbonylpyridin-4-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 228.2
PubChem CID 81529
Formel vikt 228.2
Procent renhet 90%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Isonicotinic anhydride, remainder picolinic and nicotinic acid-anhydride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.