Läs mer
Isonicotinic-d4 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isonicotinic Acid-d4 |
| CAS | 53907-55-4 |
| Molekylformel | C6 D4 H N O2 |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | 4-Pyridine-2,3,5,6-d4-carboxylic acid (9 CI), Isonicotinic-d4 Acid, Isonicotinic-D4 Acid, Pyridine-4-carboxylic acid-d4, Isonicotinic acid-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H5NO2/c8-6(9)5-1-3-7-4-2-5/h1-4 H,(H,8,9)/i1D,2 D,3 D,4 D |
| LEDER | [2 H]c1nc([2 H])c([2 H])c(C(=O)O)c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 2,3,5,6-tetradeuteriopyridine-4-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 127.1341 |
| Formel vikt | 127.0571 g/mol |
| Visa mer |