missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Isonicotinic-d4 Acid, CDN

Produktkod. 30319818
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 g
0.5 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30319818 0.1 g 0.1g
30316980 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30319818 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND43480.1G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Isonicotinic Acid-d4
CAS 53907-55-4
Molekylformel C6 D4 H N O2
Kvantitet 0.1 g
Synonym 4-Pyridine-2,3,5,6-d4-carboxylic acid (9 CI), Isonicotinic-d4 Acid, Isonicotinic-D4 Acid, Pyridine-4-carboxylic acid-d4, Isonicotinic acid-d4
InChI formel InChI=1 S/C6H5NO2/c8-6(9)5-1-3-7-4-2-5/h1-4 H,(H,8,9)/i1D,2 D,3 D,4 D
LEDER [2 H]c1nc([2 H])c([2 H])c(C(=O)O)c1[2 H]
IUPAC-namn 2,3,5,6-tetradeuteriopyridine-4-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 127.1341
Formel vikt 127.0571 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.