Läs mer
Isonicotinoyl chloride hydrochloride, 95%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isonicotinoyl chloride hydrochloride |
| CAS | 39178-35-3 |
| Molekylformel | C6H5Cl2NO |
| MDL-nummer | MFCD00012830 |
| Kvantitet | 5 g |
| LEDER | O=C(Cl)C1=CC=NC=C1.[H]Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.02 |
| Procent renhet | 95% |