Läs mer
Isonicotinoyl chloride hydrochloride, 97%
Produktkod. 11419852
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11419852 10 g 10g
11429852 50 g 50g
11439852 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11419852 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10863.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 39178-35-3 | C6H5Cl2NO | 178.01 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39178-35-3
Molekylformel C6H5Cl2NO
Molekylvikt (g/mol) 178.01
MDL-nummer MFCD00012830
InChI-nyckel BNTRVUUJBGBGLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym isonicotinoyl chloride hydrochloride, pyridine-4-carbonyl chloride hydrochloride, isonicotinoylchloride hydrochloride, 4-pyridinecarbonyl chloride hydrochloride, 4-pyridinecarbonyl chloride, hydrochloride, isonicotinoylchloridehcl, pubchem23974, acmc-1bn6p, ksc223m5d, 4-pyridinecarbonyl chloride-hcl
PubChem CID 12262826
IUPAC-namn pyridin-4-karbonylklorid; hydroklorid
LEDER [H+].[Cl-].ClC(=O)C1=CC=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isonicotinoyl chloride hydrochloride
Smältpunkt 154°C to 162°C
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 3626052
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 178.01
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Isonicotinyl chloride hydrochloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Pyridine-4-carbonylchloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.