Läs mer
Isonicotinoyl-d4-hydrazide, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isoniazid-D4 |
| CAS | 774596-24-6 |
| Molekylformel | C6 2H4 H3 N3 O |
| Kvantitet | 0.25 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H7N3O/c7-9-6(10)5-1-3-8-4-2-5/h1-4 H,7H2,(H,9,10)/i1D,2 D,3 D,4 D |
| LEDER | [2 H]c1nc([2 H])c([2 H])c(C(=O)NN)c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 2,3,5,6-tetradeuteriopyridine-4-carbohydrazide |
| Molekylvikt (g/mol) | 141.16 |
| Formel vikt | 141.084 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |