Läs mer
Isonipecotamid, 98 %
Produktkod. 11495493
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11495493 50 g 50g
11485493 10 g 10g
11405503 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11495493 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13442.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 39546-32-2 | C6H12N2O | 128,18 g/mol
Isonipecotamid används som en reaktant för framställning av överlevnadsmotorneuron (SMN) proteinmodulatorer, oralt tillgängliga naftyridinproteinkinas D-hämmare och heteroalicykliska karboxamidiner som hämmare av inducerbart kväveoxidsyntas. Det används också för att framställa fosfodiesteras 5-hämmare. Det används också som en reaktant för identifiering av små molekylära inhibitorer av importin-beta-medierad kärnimport. Det används också som ett fluorenylmetyloxikarbonyl - avskyddsmedel i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Isonipecotamid används som en reaktant för framställning av överlevnadsmotorneuron (SMN) proteinmodulatorer, oralt tillgängliga naftyridinproteinkinas D-hämmare och heteroalicykliska karboxamidiner som hämmare av inducerbart kväveoxidsyntas. Det används också för att framställa fosfodiesteras 5-hämmare. Det används också som en reaktant för identifiering av små molekylära inhibitorer av importin-beta-medierad kärnimport. Det används också som ett fluorenylmetyloxikarbonyl - avskyddsmedel i organisk syntes.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39546-32-2
Molekylformel C6H12N2O
Molekylvikt (g/mol) 128.18
MDL-nummer MFCD00038012
InChI-nyckel DPBWFNDFMCCGGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym isonipecotamide, 4-piperidinecarboxamide, hexahydroisonicotinamide, 4-carbamoylpiperidine, isonipectoamide, piperidine-4-carboxylic acid amide, 4-piperdinecarboxamide, piperidin-4-carboxamid, iso nipecotamide, iso-nipecotamide
PubChem CID 3772
IUPAC-namn piperidin-4-karboxamid
LEDER NC(=O)C1CCNCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isonipecotamide
Smältpunkt 148 °C till 149 °C
Kvantitet 50 g
Beilstein 112554
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 128.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.