Läs mer
Isonipecotamid, TRC
Produktkod. 17932955
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17932955 100 mg
1 options
Produktkod. 17932955 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI821800100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isonipecotamide
CAS 39546-32-2
Molekylformel C6 H12 N2 O
Kvantitet 100 mg
Synonym 4-Piperidinecarboxamide, 4-(Aminocarbonyl)piperidine, 4-Carbamoylpiperidine, 4-Carboxamidopiperidine, 4-Piperidylcarboxamide, NSC 82318, Piperidine-4-carboxylic Acid Amide
InChI formel InChI=1S/C6H12N2O/c7-6(9)5-1-3-8-4-2-5/h5,8H,1-4H2,(H2,7,9)
LEDER NC(=O)C1CCNCC1
IUPAC-namn Piperidin-4-karboxamid
Molekylvikt (g/mol) 128.17
Formel vikt 128.095