Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Isonipecotic syra, 99%
Produktkod. 10424215 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10424215 500 g Glasflaska 500g
10376660 25 g Glasflaska 25g
15770799 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10424215 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 122625000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 498-94-2 | C6H11NO2 | 129.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 498-94-2
Molekylformel C6H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 129.16
MDL-nummer MFCD00006004
InChI-nyckel SRJOCJYGOFTFLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym isonipecotic acid, 4-piperidinecarboxylic acid, 4-carboxypiperidine, hexahydroisonicotinic acid, dl-isopipecolinic acid, isonicotinic acid, hexahydro, h-inp-oh, acide isonipecotique, 4-hexahydroisonicotinic acid, unii-m5tzp1rwie
PubChem CID 3773
IUPAC-namn piperidin-4-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1CCNCC1
Specifications
Kemiskt namn eller material Isonipecotic acid
Smältpunkt >300,0 °C
Förlust vid torkning 1% max. (120°C, 4 hrs)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 500 g
Beilstein 22, V,1, 244
Merck Index 15, 5235
Löslighetsinformation (10% in water) Clear to slightly hazy
Formel vikt 129.16
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Isonipecotic acid
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.