Läs mer
Isopekotisk syra, TRC
Produktkod. 30405434
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30405434 50 g
1 options
Produktkod. 30405434 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI82179550G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isonipecotic Acid
CAS 498-94-2
Molekylformel C6H11NO2
Kvantitet 50 g
Synonym 4-Piperidinecarboxylic Acid, 4-Carboxypiperidine, Hexahydroisonicotinic Acid, NSC 61049, Isonipecotinic Acid
InChI formel InChI=1S/C6H11NO2/c8-6(9)5-1-3-7-4-2-5/h5,7H,1-4H2,(H,8,9)
LEDER OC(=O)C1CCNCC1
Molekylvikt (g/mol) 129.16
Formel vikt 129.079