Läs mer
Isonitrosoacetone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isonitrosoacetone |
| CAS | 306-44-5 |
| Molekylformel | C3H5NO2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5NO2/c1-3(5)2-4-6/h2,6H,1H3/b4-2+ |
| LEDER | CC(=O)\C=N\O |
| Molekylvikt (g/mol) | 87.08 |