Läs mer
Isonitrosoacetophenone, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11381507
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11381507 50 g 50g
11371507 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11381507 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02098.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 532-54-7
Molekylformel C8H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 149.149
MDL-nummer MFCD00002122
InChI-nyckel MLNKXLRYCLKJSS-RMKNXTFCSA-N
Synonym isonitrosoacetophenone, 2-isonitrosoacetophenone, benzoylformaldoxime, inaf, phenylglyoxal aldoxime, phenylglyoxal 2-oxime, 2-hydroxyiminoacetophenone, phenylglyoxal monoxime, acetophenone, 2-hydroxyimino, phenylglyoxaldoxime
PubChem CID 9566037
IUPAC-namn (2E)-2-hydroxyimino-1-phenylethanone
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)C=NO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isonitrosoacetophenone
Smältpunkt 124°C to 128°C
Kvantitet 50 g
Beilstein 2041691
Merck Index 14,5191
Formel vikt 149.15
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.