Läs mer
Isononyl Acrylate (mixture of branched chain isomers, stabilized with MEHQ) (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isononyl Acrylate (mixture of branched chain isomers) (Technical Grade) |
| CAS | 51952-49-9 |
| Molekylformel | C12H22O2 |
| Kvantitet | 25 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22O2/c1-4-12(13)14-10-8-6-5-7-9-11(2)3/h4,11H,1,5-10H2,2-3H3 |
| LEDER | CC(C)CCCCCCOC(=O)C=C |
| IUPAC-namn | 7-methyloctyl prop-2-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.31 |
| Formel vikt | 198.162 |