Läs mer
Isononylphenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isononylphenol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24O/c1-13(2)9-5-3-4-6-10-14-11-7-8-12-15(14)16/h7-8,11-13,16H,3-6,9-10H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 220.1827 |
| Procent renhet | >95% |