missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Isonopaline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isonopaline |
| CAS | 64199-70-8 |
| Molekylformel | C11H20N4O6 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | N-[(1S)-4-[(Aminoiminomethyl)amino]-1-carboxybutyl]-L-glutamic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H20N4O6/c12-11(13)14-5-1-2-6(9(18)19)15-7(10(20)21)3-4-8(16)17/h6-7,15H,1-5H2,(H,16,17)(H,18,19)(H,20,21)(H4,12,13,14)/t6-,7-/m0/s1 |
| LEDER | O=C(O)CC[C@@H](C(O)=O)N[C@H](C(O)=O)CCCNC(N)=N |
| IUPAC-namn | ((S)-1-carboxy-4-guanidinobutyl)-L-glutamic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 304.3 |
| Formel vikt | 304.14 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?