Läs mer
Isoorientin, MedChemExpress
Produktkod. 16483896
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16483896 25 mg -
16481498 5 mg 5mg
16472549 1 mg -
16469088 10 mg 10mg
16434887 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16483896 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0767
MedChemExpress Isoorientin is a potent inhibitor of COX-2 with an IC50 value of 39 μM.
Isoorientin is a potent inhibitor of COX-2 with an IC50 value of 39 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isoorientin
CAS 4261-42-1
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H20O11
Kvantitet 25 mg
Synonym Homoorientin
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (223.03 mM)
LEDER OC1=C(C2=O)C(OC(C3=CC(O)=C(O)C=C3)=C2)=CC(O)=C1[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]4O)O)O[C@@H]4CO
Molekylvikt (g/mol) 448.38
Formel vikt 448.38
Procent renhet 99.26%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death