Läs mer
Isopentyl 3-(methylthio)propionate, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11465996
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11465996
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22313.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93762-35-7
Molekylformel CH3SCH2CH2CO2CH2CH2CH(CH3)2
MDL-nummer MFCD00053101
Synonym isopentyl 3-methylthio propionate, isoamyl 3-methylthio propionate, 3-methylbutyl 3-methylsulfanyl propanoate, 3-methylbutyl 3-methylthio propanoate, 3-methylbutyl 3-methylthio propionate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopentyl 3-(methylthio)propionate
Densitet 0.976
Kokpunkt 222°C
Flampunkt 115°C (239°F)
Brytningsindex 1.4585
Kvantitet 5 g
Beilstein 7914388
Formel vikt 190.31
Procent renhet 98%