Läs mer
Isopentylacetat, 99 %, ca 10 % andra isomerer
Beskrivning
Det används som maskeringsmedel, parfymmedel och lösningsmedel i kosmetikaindustrin. Används främst i smaker och på grund av sin intensiva fruktiga smak, speciellt för fruktsmaker som banan, jordgubbar, päron, äpple och körsbär. Spår används i vissa söta kryddiga typer som vaniljsmaker. Används ibland i parfymeri när en frisk fruktig ton efterfrågas. Den huvudsakliga tillämpningen är användningen i nagellackborttagningsmedel och nagellack som lösningsmedel. Isopentylacetat är en allmänt använd ester.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Det används som maskeringsmedel, parfymmedel och lösningsmedel i kosmetikaindustrin. Används främst i smaker och på grund av sin intensiva fruktiga smak, speciellt för fruktsmaker som banan, jordgubbar, päron, äpple och körsbär. Spår används i vissa söta kryddiga typer som vaniljsmaker. Används ibland i parfymeri när en frisk fruktig ton efterfrågas. Den huvudsakliga tillämpningen är användningen i nagellackborttagningsmedel och nagellack som lösningsmedel. Isopentylacetat är en allmänt använd ester.
Löslighet
Löslig i alkohol, fixerade oljor, fotogen och paraffinolja. Olösligt i vatten, glycerin och propylenglykol.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isopentyl acetate |
| Smältpunkt | -78 °C |
| Densitet | 0.876 |
| Kokpunkt | 142 °C |
| Flampunkt | 25 °C (77 °F) |
| Odör | Fruktliknande |
| Anteckningar om analysprocent | forts. ≈10% andra isomerer |
| Brytningsindex | 1.4 |
| Kvantitet | 100 mL |
| UN-nummer | UN1104 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.