Läs mer
Isopentyl Acetate, Reagent grade, 98%, Honeywell™
Produktkod. 15631040 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
20 L
Förpackning:
Glass Bottle
Stainless Steel Can
Förpackningsstorlek:
100ml
20 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15631040 100 mL Glass Bottle 100ml
15651040 500 mL Glass Bottle 500ml
15641040 20 L Stainless Steel Can 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15631040 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 112674100ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagent Grade, 98%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-92-2
Molekylformel C7H14O2
Molekylvikt (g/mol) 130.19
MDL-nummer MFCD00008946
InChI-nyckel MLFHJEHSLIIPHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoamyl acetate, isopentyl acetate, isopentyl ethanoate, banana oil, pear oil, 3-methylbutyl ethanoate, isoamyl ethanoate, iso-amyl acetate, 3-methyl-1-butyl acetate, i-amyl acetate
PubChem CID 31276
ChEBI CHEBI:31725
IUPAC-namn 3-methylbutyl acetate
LEDER CC(C)CCOC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopentyl Acetate
Smältpunkt -78°C
Färg Colorless
Densitet 0.876g/mL at 25°C
Kokpunkt 142°C
Explosionsgräns 0.075
Flampunkt 25°C (77°F)
Tändpunkt 680°F
Förpackning Glass Bottle
Linjär formel CH3COOCH2CH2CH(CH3)2
Brytningsindex n20/D 1.4(lit.)
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN1104
Beilstein 1744750
Ångdensitet 4.5 (vs air)
Formel vikt 130.18g/mol
Ångtryck 5mmHg (25°C)
Procent renhet 98%
Kvalitet Reagent
Fysisk form Liquid