missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Isopentyl Mesylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isopentyl Mesylate |
| CAS | 16156-55-1 |
| Molekylformel | C6H14O3S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 3-Methyl-1-butanol 1-Methanesulfonate, 3-Methyl-1-butanol Methanesulfonate, Isopentyl Alcohol Methanesulfonate, Methanesulfonic Acid 3-Methylbutyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O3S/c1-6(2)4-5-9-10(3,7)8/h6H,4-5H2,1-3H3 |
| LEDER | CCOC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1N(CCCC1)C(=O)OCc2ccccc2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.24 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?