Läs mer
Isopentyl nitrit, 97 %, stick. med 0,2 % anhyd. Natriumkarbonat
Beskrivning
Isopentylnitrit används vid omvandling av 2,6-disubstituerade fenoler till difenokinoner och aminofenoler till kinondiazider. Det fungerar som ett oxidationsmedel och nitroserande medel. Den finner tillämpning i aromatisk arylering, deaminering av arylaminer med tetrahydrofuran som vätedonator. Det är också användbart för framställning av bensin med antranilsyra. Det är ett blodtryckssänkande och vasodilaterande medel för att behandla hjärtsjukdomar som angina och ett motgift mot cyanidförgiftning. Vidare används det som lösningsmedel och rengöringsmedel för ett tryckt kretskort. Utöver detta anses det vara en ersättning för freon.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Blandbar med metanol, kloroform och eter. Något blandbar med vatten.
Anteckningar
Luft-, fukt- och ljuskänslig. Förvara på en sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel och alkohol.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isopentyl nitrite |
| Namnnotering | stabilized with 0.2% anhyd. sodium carbonate |
| Densitet | 0.875 |
| Kokpunkt | 95°C to 100°C |
| Flampunkt | −20°C (−4°F) |
| Odör | Sweet |
| Brytningsindex | 1.387 |
| Kvantitet | 25 mL |
| UN-nummer | UN1113 |
| Beilstein | 969510 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Isopentyl nitrite
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H332-Skadligt vid inandning.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- MIXTURE LIST-Contain: Isopentyl nitrite
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.