Läs mer
Isopentyl nitrit, 97 %, stick. med 0,2 % anhyd. Natriumkarbonat
Produktkod. 11358805
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11358805 100 mL 100ml
11343307 25 mL 25ml
11368805 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11358805 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13909.AE
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 110-46-3 | C5H11NO2 | 117,15 g/mol
Isopentylnitrit används vid omvandling av 2,6-disubstituerade fenoler till difenokinoner och aminofenoler till kinondiazider. Det fungerar som ett oxidationsmedel och nitroserande medel. Den finner tillämpning i aromatisk arylering, deaminering av arylaminer med tetrahydrofuran som vätedonator. Det är också användbart för framställning av bensin med antranilsyra. Det är ett blodtryckssänkande och vasodilaterande medel för att behandla hjärtsjukdomar som angina och ett motgift mot cyanidförgiftning. Vidare används det som lösningsmedel och rengöringsmedel för ett tryckt kretskort. Utöver detta anses det vara en ersättning för freon.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet
Blandbar med metanol, kloroform och eter. Något blandbar med vatten.
Anteckningar
Luft-, fukt- och ljuskänslig. Förvara på en sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel och alkohol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-46-3
Molekylformel C5H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 117.15
MDL-nummer MFCD00002057
InChI-nyckel OWFXIOWLTKNBAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoamyl nitrite, isopentyl nitrite, amilnitrite, vaporole, aspiral, nitrous acid, 3-methylbutyl ester, 3-methylbutanol nitrite, pentanoli nitris, nitrous acid, isopentyl ester, amyl nitrite i
PubChem CID 8053
ChEBI CHEBI:2691
IUPAC-namn 3-metylbutylnitrit
LEDER CC(C)CCON=O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Isopentyl nitrite
Namnnotering Stabiliserad med 0,2 % anhyd. Natriumkarbonat
Densitet 0.875
Kokpunkt 95 °C till 100 °C
Flampunkt −20 °C (−4 °F)
Odör Sött
Brytningsindex 1.387
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN1113
Beilstein 969510
Känslighet Luft- och ljuskänslig
Merck Index 14,5123
Löslighetsinformation Blandbar med metanol, kloroform och eter. Lätt blandbar med vatten.
Formel vikt 117.15
Procent renhet 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.