Läs mer
Isopentyl nitrit, 97 %, stick. med 0,2 % anhyd. Natriumkarbonat
Produktkod. 11368805
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet Dimensione della confezione
11368805 500 mL 500ml
11343307 25 mL 25ml
11358805 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11368805 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L13909.AP
 Begränsad artikel
I lager
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 110-46-3 | C5H11NO2 | 117,15 g/mol
Isopentylnitrit används vid omvandling av 2,6-disubstituerade fenoler till difenokinoner och aminofenoler till kinondiazider. Det fungerar som ett oxidationsmedel och nitroserande medel. Den finner tillämpning i aromatisk arylering, deaminering av arylaminer med tetrahydrofuran som vätedonator. Det är också användbart för framställning av bensin med antranilsyra. Det är ett blodtryckssänkande och vasodilaterande medel för att behandla hjärtsjukdomar som angina och ett motgift mot cyanidförgiftning. Vidare används det som lösningsmedel och rengöringsmedel för ett tryckt kretskort. Utöver detta anses det vara en ersättning för freon.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Isopentylnitrit används vid omvandling av 2,6-disubstituerade fenoler till difenokinoner och aminofenoler till kinondiazider. Det fungerar som ett oxidationsmedel och nitroserande medel. Den finner tillämpning i aromatisk arylering, deaminering av arylaminer med tetrahydrofuran som vätedonator. Det är också användbart för framställning av bensin med antranilsyra. Det är ett blodtryckssänkande och vasodilaterande medel för att behandla hjärtsjukdomar som angina och ett motgift mot cyanidförgiftning. Vidare används det som lösningsmedel och rengöringsmedel för ett tryckt kretskort. Utöver detta anses det vara en ersättning för freon.
Löslighet
Blandbar med metanol, kloroform och eter. Något blandbar med vatten.
Anteckningar
Luft-, fukt- och ljuskänslig. Förvara på en sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel och alkohol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-46-3
Molekylformel C5H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 117.15
MDL-nummer MFCD00002057
InChI-nyckel OWFXIOWLTKNBAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoamyl nitrite, isopentyl nitrite, amilnitrite, vaporole, aspiral, nitrous acid, 3-methylbutyl ester, 3-methylbutanol nitrite, pentanoli nitris, nitrous acid, isopentyl ester, amyl nitrite i
PubChem CID 8053
ChEBI CHEBI:2691
IUPAC-namn 3-metylbutylnitrit
LEDER CC(C)CCON=O
Specifica
Kemiskt namn eller material Isopentyl nitrite
Namnnotering Stabiliserad med 0,2 % anhyd. Natriumkarbonat
Densitet 0.875
Kokpunkt 95 °C till 100 °C
Flampunkt −20 °C (−4 °F)
Odör Sött
Brytningsindex 1.387
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN1113
Beilstein 969510
Känslighet Luft- och ljuskänslig
Merck Index 14,5123
Löslighetsinformation Blandbar med metanol, kloroform och eter. Lätt blandbar med vatten.
Formel vikt 117.15
Procent renhet 97%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.