Läs mer
Isopentyl Nitrite, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15893791
Change view
Kvantitet:
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15893791 250 mL 250ml
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15893791 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 1012450250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Extra pure stabilized with potassium carbonate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 110-46-3
Densitet 0.872 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 97°C to 99°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00002057
Kvantitet 250 mL
Synonym Isopentyl nitrite, iso-Amyl nitrite, iso-Pentyl nitrite, Nitrous acid isoamyl ester, Isopentyl nitrite
Molekylvikt (g/mol) 117.15