Läs mer
Isopentyl nitrit, TRC
Produktkod. 30391435
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30391435 100 g
1 options
Produktkod. 30391435 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI821890100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopentyl Nitrite
CAS 110-46-3
Molekylformel C5 H11 N O2
Kvantitet 100 g
Synonym Nitrous acid, 3-methylbutyl ester, Isopentyl alcohol, nitrite (8CI), 3-Methylbutanol nitrite, 3-Methylbutyl nitrite, Amyl nitrite, Aspiral, Isoamyl nitrite, Isopentyl nitrite, NSC 7903, Nitramyl, Nitrous acid, isopentyl ester, Pentyl nitrite, Vaporole
InChI formel InChI=1S/C5H11NO2/c1-5(2)3-4-8-6-7/h5H,3-4H2,1-2H3
LEDER CC(C)CCON=O
IUPAC-namn 3-metylbutylnitrit
Molekylvikt (g/mol) 117.15
Formel vikt 117.079