Läs mer
Isopentyl nitrit, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isopentyl Nitrite |
| CAS | 110-46-3 |
| Molekylformel | C5 H11 N O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Nitrous acid, 3-methylbutyl ester, Isopentyl alcohol, nitrite (8CI), 3-Methylbutanol nitrite, 3-Methylbutyl nitrite, Amyl nitrite, Aspiral, Isoamyl nitrite, Isopentyl nitrite, NSC 7903, Nitramyl, Nitrous acid, isopentyl ester, Pentyl nitrite, Vaporole |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO2/c1-5(2)3-4-8-6-7/h5H,3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)CCON=O |
| IUPAC-namn | 3-metylbutylnitrit |
| Molekylvikt (g/mol) | 117.15 |
| Formel vikt | 117.079 |