Läs mer
Isopentyl Pentyl Phthalate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isopentyl Pentyl Phthalate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C18 H26 O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H26O4/c1-4-5-8-12-21-17(19)15-9-6-7-10-16(15)18(20)22-13-11-14(2)3/h6-7,9-10,14H,4-5,8,11-13H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 306.1831 |
| Procent renhet | >95% |