Läs mer
Isopentyltriphenylphosphonium bromide, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11413724
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11413724 10 g 10g
11423724 50 g 50g
11433724 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11413724 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11322.09
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28322-40-9
Molekylformel C23H26BrP
Molekylvikt (g/mol) 413.34
MDL-nummer MFCD00031594
InChI-nyckel GZLGTVRDLCJQTO-UHFFFAOYSA-M
Synonym isopentyltriphenylphosphonium bromide, isoamyltriphenylphosphonium bromide, isoamyl triphenylphosphonium bromide, 3-methylbutyl triphenylphosphanium bromide, 3-methylbutyl triphenylphosphonium bromide, 3-methylbutyl triphenyl phosphanium bromide, 2-isopropoxyethyl triphenylphosphonium bromide, acmc-1cjq9, isoamyltriphenylphosphoniumbromide, iso-amyl triphenylphosphonium bromide
PubChem CID 2759379
LEDER [Br-].CC(C)CC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopentyltriphenylphosphonium bromide
Smältpunkt ∼155°C
Kvantitet 10 g
Beilstein 3804221
Känslighet Hygroscopic
IUPAC-namn (3-methylbutyl)triphenylphosphanium bromide
Formel vikt 413.35
Procent renhet 98%