Läs mer
Isoforrondiamin, 99+%, blandning av cis och trans
Produktkod. 10727782 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10727782 1 L Glasflaska 1 L
10584141 250 mL Glasflaska 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10727782 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 352940010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-10-2026
CAS: 2855-13-2 | C10H22N2 | 170,30 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2855-13-2
Molekylformel C10H22N2
Molekylvikt (g/mol) 170.30
MDL-nummer MFCD00019397
InChI-nyckel RNLHGQLZWXBQNY-UHFFFAOYNA-N
Synonym isophorone diamine, isophoronediamine, 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine, 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexanamine, cyclohexanemethanamine, 5-amino-1,3,3-trimethyl, ipda, ccris 6680, 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethylamine, cyclohexanemethylamine, 5-amino-1,3,3-trimethyl, 1-amino-3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexane
PubChem CID 17857
IUPAC-namn 3-(aminometyl)-3,5,5-trimetylcyklohexan-1-amin
LEDER CC1(C)CC(N)CC(C)(CN)C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isophorondiamine
Namnnotering 99+%
Smältpunkt 10 °C
Densitet 0.9200g/mL, 0.92
Kokpunkt 247 °C
Flampunkt 117 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,4880 till 1,49
Kvantitet 1 L
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: blandbar med vatten
Viskositet 18 mPa (20 °C)
Formel vikt 170.3
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Isophorondiamine, mixture of cis and trans
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.