Learn More
Isophorone, 97%
Artikelnummer. 11452617
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
250 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
2500ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
11452617 2500 mL 2500ml
11408870 250 mL 250ml
11442617 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11452617 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14844.0F
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 78-59-1 | C9H14O | 138.21 g/mol
Isoforon används som lösningsmedel och som mellanprodukt i organisk syntes. Isoforon förekommer också naturligt i tranbär. Isoforon används som lösningsmedel i vissa tryckfärger, färger, lacker, lim, sampolymerer, beläggningar, ytbehandlingar
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Isoforon används som lösningsmedel och som mellanprodukt i organisk syntes. Isoforon förekommer också naturligt i tranbär. Isoforon används som lösningsmedel i vissa tryckfärger, färger, lacker, lim, sampolymerer, beläggningar, ytbehandlingar
Löslighet
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-59-1
Molekylformel C9H14O
Molekylvikt (g/mol) 138.21
MDL-nummer MFCD00001584
InChI-nyckel HJOVHMDZYOCNQW-UHFFFAOYSA-N
Synonym isophorone, isoacetophorone, isoforone, isoforon, izoforon, isooctopherone, 3,5,5-trimethyl-2-cyclohexen-1-one, alpha-isophorone, 2-cyclohexen-1-one, 3,5,5-trimethyl, 1,1,3-trimethyl-3-cyclohexene-5-one
PubChem CID 6544
ChEBI CHEBI:34800
IUPAC-namn 3,5,5-trimetylcyklohex-2-en-1-on
LEDER CC1=CC(=O)CC(C)(C)C1
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Isophorone
Smältpunkt -8°C
Densitet 0.922
Kokpunkt 99°C (18 mmHg)
Flampunkt 84°C (183°F)
Brytningsindex 1.478
Kvantitet 2500 mL
Beilstein 1280721
Merck Index 14,5196
Löslighetsinformation Soluble in water (12g/L).
Formel vikt 138.21
Procent renhet 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.