Läs mer
Isophorone-d8 (2,4,4,6,6-d5; 3-methyl-d3), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isophorone-d8 (2,4,4,6,6-d5; 3-methyl-d3) |
| CAS | 14397-59-2 |
| Molekylformel | C9 D8 H6 O |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Isophorone D8 (3-Methyl D3, 2,4,4,6,6 D5), 2-Cyclohexen-1-one-2,4,4,6,6-d5, 5,5-dimethyl-3-(methyl-d3)- (7 CI,8 CI,9 CI) |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H14O/c1-7-4-8(10)6-9(2,3)5-7/h4H,5-6H2,1-3H3/i1D3,4 D,5D2,6D2 |
| LEDER | [2 H]C1=C(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])C(C)(C)C([2 H])([2 H])C1=O |
| IUPAC-namn | 2,4,4,6,6-pentadeuterio-5,5-dimethyl-3-(trideuteriomethyl)cyclohex-2-en-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 146.26 |
| Formel vikt | 146.1547 g/mol |
| Visa mer |