missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Isophorone-d8 (2,4,4,6,6-d5; 3-methyl-d3), TRC

Produktkod. 30132732
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30132732 5 mg -
30132511 2.5 mg 2.5mg
17918649 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30132732 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI8241065MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 14397-59-2
Molekylformel C9 D8 H6 O
Molekylvikt (g/mol) 146.26
Synonym Isophorone D8 (3-Methyl D3, 2,4,4,6,6 D5), 2-Cyclohexen-1-one-2,4,4,6,6-d5, 5,5-dimethyl-3-(methyl-d3)- (7CI,8CI,9CI)
IUPAC-namn 2,4,4,6,6-pentadeuterio-5,5-dimethyl-3-(trideuteriomethyl)cyclohex-2-en-1-one
LEDER [2H]C1=C(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C(C)(C)C([2H])([2H])C1=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Isophorone-d8 (2,4,4,6,6-d5; 3-methyl-d3)
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C9H14O/c1-7-4-8(10)6-9(2,3)5-7/h4H,5-6H2,1-3H3/i1D3,4D,5D2,6D2
Formel vikt 146.1547
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.