Läs mer
Isophorone Diamine-d5 (Major) Dihydrochloride Salt (cis/trans Mixture), TRC
Produktkod. 30395452
Change view
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30395452 1 mg
30401108 2.5 mg
30389370 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30395452 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI8219371MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1794752-32-1
Molekylformel C10 D5 H17 N2 . 2 H Cl
Molekylvikt (g/mol) 248.25
Synonym 5-Amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine-d5 Dihydrochloride, 5-Amino-1,3,3-trimethyl- cyclohexanemethylamine-d5 Dihydrochloride, 5-Amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethylamine-d5 Dihydrochloride, Araldite HY 5161-d5 Dihydrochloride, Chemammina CA 17-d5 Dihydrochloride, D 230-d5, Epikure Dihydrochloride 943-d5, Epilox H 10-31-d5, Epilox IPD-d5, HY 5161-d5, IPD-d5, LH 281-d5, Luxam IPD-d5, Polypox IPD-d5, RIM 137-d5, Rutadur SG-d5 Dihydrochloride, Rutapox H 550L-d5 Dihydrochloride, Vestamin IPD-d5 Dihydrochloride, Vestamine IPDA-d5 Dihydrochloride
IUPAC-namn 3-(aminomethyl)-4,4-dideuterio-5,5-dimethyl-3-(trideuteriomethyl)cyclohexanamine;dihydrochloride
LEDER Cl.Cl.[2H]C([2H])([2H])C1(CN)CC(N)CC(C)(C)C1([2H])[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material rac-Isophorone Diamine-d5 dihydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C10H22N2.2ClH/c1-9(2)4-8(12)5-10(3,6-9)7-11;;/h8H,4-7,11-12H2,1-3H3;2*1H/i3D3,6D2;;
Formel vikt 247.163
Procent renhet >95%