Läs mer
Isoforondiisocyanat, 99,3 %, För GC-analys, MP Biomedicals™
Produktkod. 11413312 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11413312 100 g 100g
1 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11413312 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215510680
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    540.00 SEK
    514.11 SEK / 100g
    Save 25.89 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isophorone diisocyanate
Namnnotering För GC-analys
CAS 4098-71-9
Färg Färglös
Densitet 1,058 g/cm3 vid 20 °C
Molekylformel C12H18N2O2
MDL-nummer MFCD00064956
Kvantitet 100 g
Synonym isophorone diisocyanate, ipdi, isophorone diamine diisocyanate, 5-isocyanato-1-isocyanatomethyl-1,3,3-trimethylcyclohexane, 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanate, cyclohexane, 5-isocyanato-1-isocyanatomethyl-1,3,3-trimethyl, 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate, ccris 6252, isocyanic acid, methylene 3,5,5-trimethyl-3,1-cyclohexylene ester, isophorone diisocyanate diisocyanates
InChI-nyckel NIMLQBUJDJZYEJ-UHFFFAOYNA-N
LEDER CC1(C)CC(CC(C)(CN=C=O)C1)N=C=O
IUPAC-namn 5-isocyanato-1-(isocyanatometyl)-1,3,3-trimetylcyklohexan
Molekylvikt (g/mol) 222.29
PubChem CID 169132
ChEBI CHEBI:53214
Formel vikt 222.3
Fysisk form Vätska