Läs mer
Isoforondiisocyanat, blandning av isomerer, 98 %
Produktkod. 11313227
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11313227 5 g 5g
11323227 100 g 100g
11333227 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11313227 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13759.06
 Begränsad artikel
I lager
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 4098-71-9 | C12H18N2O2 | 222,29 g/mol
Isoforon-diisocyanat är användbart för framställning av polyuretanplaster. Det används också för att göra polyuretanbeläggningar och i emaljbeläggningar, som är resistenta mot nötning och nedbrytning från ultraviolett ljus. Vidare används det som beläggningar för bilar, golv och tak samt färg som appliceras på flygplan.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Isoforon-diisocyanat är användbart för framställning av polyuretanplaster. Det används också för att göra polyuretanbeläggningar och i emaljbeläggningar, som är resistenta mot nötning och nedbrytning från ultraviolett ljus. Vidare används det som beläggningar för bilar, golv och tak samt färg som appliceras på flygplan.
Löslighet Blandbar med
estrar, ketoner, etrar och aromatiska och alifatiska kolväten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror och alkoholer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4098-71-9
Molekylformel C12H18N2O2
Molekylvikt (g/mol) 222.29
MDL-nummer MFCD00064956
InChI-nyckel NIMLQBUJDJZYEJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym isophorone diisocyanate, ipdi, isophorone diamine diisocyanate, 5-isocyanato-1-isocyanatomethyl-1,3,3-trimethylcyclohexane, 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanate, cyclohexane, 5-isocyanato-1-isocyanatomethyl-1,3,3-trimethyl, 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate, ccris 6252, isocyanic acid, methylene 3,5,5-trimethyl-3,1-cyclohexylene ester, isophorone diisocyanate diisocyanates
PubChem CID 169132
ChEBI CHEBI:53214
IUPAC-namn 5-isocyanato-1-(isocyanatometyl)-1,3,3-trimetylcyklohexan
LEDER CC1(C)CC(CC(C)(CN=C=O)C1)N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isophorone diisocyanate
Namnnotering Blandning av isomerer
Smältpunkt -60 °C
Densitet 1.061
Kokpunkt 153 °C (10 mmHg)
Flampunkt 163 °C (325 °F)
Brytningsindex 1.484
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2290
Beilstein 2726467
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Blandbar med estrar, ketoner, etrar samt aromatiska och alifatiska kolväten.
Formel vikt 222.29
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.