Läs mer
Isophorone Diisocyanate, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | -60°C |
| Densitet | 1.06 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 158°C to 159°C/13 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00064956 |
| Kvantitet | 1 L |
| Synonym | Isophorone diisocyanate, 5-Isocyanato-1-isocyanatomethyl-1,3,3-trimethylcyclohexane, 3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate, Isophorone diisocyanate |
| Molekylvikt (g/mol) | 222.28 |
| Kvalitet | Research |