Läs mer
Isoforondiisocyanat, TRC
Produktkod. 30004385
Change view
Kvantitet:
10 mL
50 mL
100 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30004385 100 mL
30009905 50 mL
18000950 10 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 30004385 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI821978100ML
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4098-71-9
Molekylformel C12 H18 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 222.28
Synonym Isocyanic acid, methylene(3,5,5-trimethyl-3,1-cyclohexylene) ester (7CI,8CI), 5-Isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, 1,3,3-Trimethyl-1-(isocyanatomethyl)-5-isocyanatocyclohexane, 1-(Isocyanatomethyl)-5-isocyanato-1,3,3-trimethylcyclohexane, 1-Isocyanato-3,3,5-trimethyl-5-(isocyanatomethyl)cyclohexane, 1-Isocyanato-3-(isocyanatomethyl)-3,5,5-trimethylcyclohexane, 1-Isocyanato-5-(isocyanatomethyl)-3,3,5-trimethylcyclohexane, 3,3,5-Trimethyl-5-(isocyanatomethyl)cyclohexyl isocyanate, 3-(Isocyanatomethyl)-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate, IPDI, Isophorone diisocyanate, PDI, Z 4770, 5-Isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, 1,3,3-Trimethyl-1-(isocyanatomethyl)-5-isocyanatocyclohexane, 1-(Isocyanatomethyl)-5-isocyanato-1,3,3-trimethylcyclohexane, 1-Isocyanato-3,3,5-trimethyl-5-(isocyanatomethyl)cyclohexane, 1-Isocyanato-3-(isocyanatomethyl)-3,5,5-trimethylcyclohexane, 1-Isocyanato-5-(isocyanatomethyl)-3,3,5-trimethylcyclohexane, 3,3,5-Trimethyl-5-(isocyanatomethyl)cyclohexyl isocyanate, 3-(Isocyanatomethyl)-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate, Carbitol acetate-isophorone Diisocyanate Copolymer, IPDI, PDI, Z 4770
IUPAC-namn 5-isocyanato-1-(isocyanatometyl)-1,3,3-trimetylcyklohexan
LEDER CC1(C)CC(CC(C)(CN=C=O)C1)N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isophorone Diisocyanate
Kvantitet 100 mL
InChI formel InChI=1S/C12H18N2O2/c1-11(2)4-10(14-9-16)5-12(3,6-11)7-13-8-15/h10H,4-7H2,1-3H3
Formel vikt 222.1368