Läs mer
Isophorone, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16389297 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
16389297 1 mL
1 options
Produktkod. 16389297 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S2295
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Isophorone78-59-11000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isophorone
Förpackning 2mL amber prescored glass ampule
CAS 78-59-1, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C9H14O
MDL-nummer MFCD00001584
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel HJOVHMDZYOCNQW-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC(=O)CC(C)(C)C1
IUPAC-namn 3,5,5-trimethylcyclohex-2-en-1-one
Lösningsmedel eller matris Methanol-P&T
Molekylvikt (g/mol) 138.21
PubChem CID 6544
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:34800
Visa mer Visa mindre
Product intended for laboratory use only