Läs mer
Isophoronediamine, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15896500
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15896500 100 mL 100ml
15806510 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15896500 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8141230100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Mixture of stereoisomers for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2855-13-2
Specifikationer
Smältpunkt 10°C
Densitet 0.92 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 247°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00019397
Kvantitet 100 mL
Synonym Isophoronediamine, 3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine, Isophoronediamine
Molekylvikt (g/mol) 170.3