Läs mer
Isoftalaldehyd, 98 %
Produktkod. 11482448
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11482448 5 g 5g
11492448 25 g 25g
11402458 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11482448 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15788.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 626-19-7 | C8H6O2 | 134,134 g/mol
Isoptalaldehyd används vid syntes av binukleärt ruteniumkomplex. Den deltar i baskatalyserad Knoevenagel-kondensationsreaktion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Isophthalaldehyd används vid syntes av binukleärt ruteniumkomplex. Den deltar i baskatalyserad Knoevenagel-kondensationsreaktion.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras vid rumstemperatur. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 626-19-7
Molekylformel C8H6O2
Molekylvikt (g/mol) 134.134
MDL-nummer MFCD00003372
InChI-nyckel IZALUMVGBVKPJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym isophthalaldehyde, m-phthalaldehyde, 1,3-benzenedicarboxaldehyde, 1,3-benzenedialdehyde, isophtaldehydes, isophthaldehyde, isophthaldialdehyde, isophtaldehydes french, isophthalic dicarboxaldehyde, unii-lu162b2n9x
PubChem CID 34777
IUPAC-namn bensen-1,3-dikarbaldehyd
LEDER C1=CC(=CC(=C1)C=O)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isophthalaldehyde
Smältpunkt 85 °C till 91 °C
Kokpunkt 136 °C (17 mmHg)
Kvantitet 5 g
Beilstein 1561038
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 134.13
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.