Läs mer
Isophthalamide, 98%
Produktkod. 11351837
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11351837 5 g 5g
11361837 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11351837 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05137.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1740-57-4 | C8H8N2O2 | 164.164 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1740-57-4
Molekylformel C8H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 164.164
MDL-nummer MFCD00014801
InChI-nyckel QZUPTXGVPYNUIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym isophthalamide, 1,3-benzenedicarboxamide, m-phthalamide, isophthaldiamide, m-carbamoylbenzamide, isophthalic acid diamide, unii-zp57yml58i, zp57yml58i, iso-phthalamide
PubChem CID 74445
ChEBI CHEBI:38801
IUPAC-namn bensen-1,3-dikarboxamid
LEDER C1=CC(=CC(=C1)C(=O)N)C(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isophthalamide
Smältpunkt 281°C to 282°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2045544
Formel vikt 164.16
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.