missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Isophthaldehyd, TRC

Produktkod. 30405657
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30405657 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30405657 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI82196525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Isophthaldehyde
CAS 626-19-7
Molekylformel C8H6O2
Kvantitet 25 g
Synonym 1,3-Benzenedicarboxaldehyde, 1,3-Benzenedialdehyde, 1,3-Diformylbenzene, 3-Formylbenzaldehyde, Benzene-1,3-dicarbaldehyde, Isophthaldialdehyde, NSC 5092, m-Benzenedialdehyde, m-Benzenedicarbaldehyde, m-Benzenedicarboxaldehyde, m-Diformylbenzene, m-Formylbenzaldehyde, m-Phthalaldehyde
InChI formel InChI=1S/C8H6O2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-6H
LEDER O=Cc1cccc(C=O)c1
IUPAC-namn Bensen-1,3-dikarbaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 134.13
Formel vikt 134.0368
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.