missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Isophthaldialdehyde, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 626-19-7 |
| Smältpunkt | 85°C to 90°C |
| Molekylformel | C6H4-1,3-(CHO)2 |
| MDL-nummer | MFCD00003372 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Isophthaldialdehyde, 1,3-Benzenedicarbaldehyde, Isophthalaldehyde, Isophthaldialdehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 134.13 |
| Kvalitet | Research |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?