missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Isophthalic-2,4,5,6-d4 Acid, CDN

Produktkod. 30312444
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.5 g
1 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30312444 0.5 g 0.5g
30320287 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30312444 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND28190.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Isophthalic Acid-2,4,5,6-D4
CAS 148472-48-4
Molekylformel C8 D4 H2 O4
Kvantitet 0.5 g
Synonym 1,3-Benzene-2,4,5,6-d4-dicarboxylic acid (9 CI), Isophthalic Acid-d4, Isophthalic Acid-2,4,5,6-D4, Isophthalic-2,4,5,6-d4 Acid
InChI formel InChI=1 S/C8H6O4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4 H,(H,9,10)(H,11,12)/i1D,2 D,3 D,4 D
LEDER [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)O)c([2 H])c(C(=O)O)c1[2 H]
IUPAC-namn 2,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,3-dicarboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 170.1555
Formel vikt 170.0517 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.