missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Isophthalic-2,4,5,6-d4 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isophthalic Acid-2,4,5,6-D4 |
| CAS | 148472-48-4 |
| Molekylformel | C8 D4 H2 O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1,3-Benzene-2,4,5,6-d4-dicarboxylic acid (9 CI), Isophthalic Acid-d4, Isophthalic Acid-2,4,5,6-D4, Isophthalic-2,4,5,6-d4 Acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H6O4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4 H,(H,9,10)(H,11,12)/i1D,2 D,3 D,4 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)O)c([2 H])c(C(=O)O)c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 2,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,3-dicarboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 170.1555 |
| Formel vikt | 170.0517 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?