Läs mer
Isoftalsyra, 99 %
Produktkod. 10479040 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
500 g
2 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10479040 5 g Glasflaska 5g
10277693 500 g Plastflaska 500g
10755761 2 kg Plastflaska 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10479040 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 122650050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 121-91-5 | C8H6O4 | 166,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 121-91-5
Molekylformel C8H6O4
Molekylvikt (g/mol) 166.13
MDL-nummer MFCD00002516
InChI-nyckel QQVIHTHCMHWDBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym isophthalic acid, 1,3-benzenedicarboxylic acid, m-phthalic acid, m-benzenedicarboxylic acid, acide isophtalique, kyselina isoftalova, iso-phthalic acid, acide isophtalique french, kyselina isoftalova czech, unii-x35216h9fj
PubChem CID 8496
ChEBI CHEBI:30802
IUPAC-namn bensen-1,3-dikarboxylsyra
LEDER C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isophthalic acid
Smältpunkt 341.0°C to 343.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H4(CO2H)2
Kvantitet 5 g
Beilstein 09, 832
Merck Index 15, 5243
Löslighetsinformation Solubility in water: 0.01g/100mL (25 c). Other solubilities: freely soluble in alcohol and glacial acetic acid,practically insoluble in benzene and petroleum,ether
Formel vikt 166.13
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.